Läs mer
Motic™ AE31E kikaremikroskop
Beskrivning
- Centreringsteleskop.
- CCIS Planera akromatiskt objektiv PL4X
- CCIS Planera akromatisk fasobjektiv PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
- Vanliga scen, glas och metallinsatser
- Fasreglage, centrerbar PH1, ljusfält, PH3
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kondensor typ | ELWD NA 0,3 med fasreglage (Ph1, BF) |
| Nosstycke | Sidovänd femdubbla nosstycke. |
| Elektriska krav | Universal strömförsörjning 100/240 V (CE) |
| Okular | Widefield High Eyepoint WFPL10X/22 mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor |
| Typ av belysning | Kvarts halogen |
| Produkttyp | Inverterat binokulärt mikroskop |