Läs mer
Motic™ AE31E Huvuddel, Trinokulärt (0:100 alternativ) Mikroskop
Beskrivning
- Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 45º lutande (Ljusdelning 100:0/0:100).
- Sidovänd femdubbla nosstycke.
- Koaxial grov- och finfokusjustering.
- Hårdbelagd scen.
- Koehler belysning kvartshalogen 12V/100W med extern lamphus och intensitetskontroll.
- Auto-OFF och ljusminne funktion.
- Strömförsörjning 100V-240V (CE).
- 45mm blått, slipat glas och grönt interferensfilter.
- Insexnyckel, dammskydd av vinyl och nätsladd.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Auto-OFF och ljus minnesfunktion, 45 mm blått, slipat glas och grönt interferensfilter, insexnyckel, vinyldammskydd och nätsladd. |
| Nosstycke | Sidovänd femdubbla nosstycke. |
| Elektriska krav | 100/240 V (CE) |
| Typ av belysning | Kvarts halogen |
| Huvud stil | Siedentopf trinokulärt, 45° lutande, 360° snurrande |
| Produkttyp | Trinokulärt mikroskophuvud |