Läs mer
Motic™ AE31E trinokulärt mikroskop
Produktkod. 15465342
Change view
Måltyper:
CCIS Plan Achromatic, CCIS Planera Achromat-fasen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Måltyper Förpackningsstorlek
15465342 CCIS Plan Achromatic, CCIS Planera Achromat-fasen Varje
1 options
Produktkod. 15465342 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100200594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60475.00 SEK
    50823.43 SEK / Paket med 1
    Save 9651.57 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-01-2027
Innovativt designat trinokulärt inverterat mikroskop. Motic™ AE31E Trinocular Microscope erbjuder CCSI-optik i kombination med innovativ mekanisk design, hög flexibilitet och optisk briljans.
  • Färgkorrigerat infinity-optiksystem
  • Autoavstängningsfunktion via IR-sensor
  • Lätt minnesfunktion
  • Ny generation av LWD plan achromat linser
  • Uppgraderingsalternativ - utrustad för fluorescensmikroskopi
  • 12v/100w kvarts halogenlampa
Specifikationer
Inkluderar Fasskiftare Ph1, ljusfält, centreringsteleskop, blått filter (OD 45 mm), interferensfilter grönt (OD 45 mm) och frostat glas (OD 45 mm)
Kondensor typ ELWD NA 0,30 kondensor
Förstoringskraft 4X, 10X, 20X, 40X
Måltyper CCIS Plan Achromatic, CCIS Planera Achromat-fasen
Nosstycke 5-faldigt nosstycke, i sidled
Elektriska krav 100/240 V, VDE-kontakt (CE)
Okular Widefield Eyeglass N-WF10X / 22 mm med dioptrijustering på båda okularen, inkl. ögonmusslor
Typ av belysning Halogen
Produkttyp Inverterat trinokulärt mikroskop