Läs mer
Motic™ AE31E trinokulärt mikroskop
Produktkod. 15363087
Change view
Huvud stil:
Trinokulär
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Huvud stil Förpackningsstorlek
15363087 Trinokulär Varje
1 options
Produktkod. 15363087 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100100200576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51905.00 SEK
    42364.74 SEK / Paket med 1
    Save 9540.26 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd detta mikroskop för rutinmässig inspektion av levande celler. Med en enkel och flexibel installation är den idealisk för universitets-, rutin-kliniska och labbmiljöer. Motic™ AE31E trinokulära mikroskop erbjuder skala forskningsfunktioner, såsom fluorescens och en externt monterad och centrerbar 30W/6V halogen Koehler belysning.
  • Widefield okular med hög okular WFPL10X/22mm med dioptrijustering på båda okularen, med gummiögonmusslor
  • Centreringsteleskop
  • Sida vänd femdubbla nosstycke
  • CCIS Planera akromatiskt mål PL4X
  • CCIS Planera akromatisk fasmål PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
  • Vanliga scen, glas och metallinsatser
  • ELWD NA 0,30 kondensor
  • Fasreglage, centrerbar PH1, ljusfält, PH3
  • Koehler belysning kvartshalogen 6V/30W med extern lamphus och intensitetskontroll
Specifikationer
Huvud stil Trinokulär