Läs mer
AEBSF-hydroklorid, 98,6 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404822 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11404822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219350350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 50mg
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AEBSF hydrochloride
Namnnotering För HPLC-analys
CAS 30827-99-7
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.986
Molekylformel C8H11ClFNO2S
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
InChI-nyckel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluorid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 239.689
PubChem CID 186136
Formel vikt 239.7
Fysisk form Pulver