Läs mer
AEBSF hydroklorid, TRC
Produktkod. 30327817
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30327817 50 mg
1 options
Produktkod. 30327817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA32530050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AEBSF Hydrochloride
CAS 30827-99-7
Molekylformel C8H11ClFNO2S
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus
InChI formel InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
LEDER c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)bensensulfonylfluorid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 239.69