Läs mer
AEC, 50X, TRC
Produktkod. 30333864
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30333864 5 g
1 options
Produktkod. 30333864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7717235G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-N-ethylcarbazole
CAS 132-32-1
Molekylformel C14 H14 N2
Kvantitet 5 g
Synonym 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, 3-Amino-9-ethylcarbazole, 3-Amino-N-ethylcarbazole, 9-Ethyl-3-carbazolamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazole-3-amine, AEC, AEC (chromogen), NSC 67709, NSC 96640, AEC, 50X
InChI formel InChI=1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
LEDER CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
IUPAC-namn 9-etylkarbazol-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 210.27
Formel vikt 210.1157