Läs mer
AEE788, MedChemExpress
Produktkod. 16485757
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485757 5 mg -
16479586 50 mg -
16403028 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16485757 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10045
MedChemExpress AEE788 is an inhibitor of the EGFR and ErbB2 with IC50 values of 2 and 6 nM, respectively.
AEE788 is an inhibitor of the EGFR and ErbB2 with IC50 values of 2 and 6 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AEE788
Fysisk form Solid
CAS 497839-62-0
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H32N6
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym NVP-AEE 788
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (113.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](C1=CC=CC=C1)NC2=C(C=C3C(C=C4)=CC=C4CN5CCN(CC)CC5)C(N3)=NC=N2
Molekylvikt (g/mol) 440.58
Formel vikt 440.58
Procent renhet 98.0%