Läs mer
HALYARD™ AERO CHROME™ Högpresterande operationsrock
Produktkod. 30274682 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Storlek:
2X stor, lång
2X-large
Betydande
Stor, X-lång
X-large
X-stor, X-lång
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Sterilitet
30274682 Betydande Icke-steril
30274725 X-large Icke-steril
30274736 2X-large Icke-steril
30274651 Betydande Sterila
30274705 X-large Sterila
30274656 Stor, X-lång Sterila
30274668 X-stor, X-lång Sterila
30274657 Stor, X-lång Icke-steril
30274722 X-stor, X-lång Icke-steril
30274767 2X stor, lång Icke-steril
30274704 2X stor, lång Sterila
30274695 2X-large Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30274682 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer 48392
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
High-Performance Surgical Gown kombinerar komfort, mjukhet och andningsförmåga med högt skydd mot patogener och vätskor, inklusive cellgiftsläkemedel.
  • Kulmen på HALYARDs expertis inom design av högpresterande plagg för kritiska tillämpningar inom hälso- och sjukvården erbjuder AERO CHROME-klänningarna™ ™ en exceptionell kombination av skydd, andningsförmåga och komfort.
  • Röd krage: Lätt att identifiera en högpresterande klänning
  • Andningsbar bakpanel: maximerar luftflödet för sval komfort
  • Mjukt, lätt och andningsbart tyg: Håller personalen skyddad men ändå sval och bekväm
  • Låg linning: hjälper till att minska risken för sårkontaminering och infektion
  • Uppfyller High Performance enligt EN13795-1:2019: säkerställer överlägset skydd
  • Uppfyller AAMI nivå 4-standarden: ger den högsta nivån av vätske- och mikrobiellt skydd i de kritiska zonerna
  • Inget genombrott upptäcktes efter 240 minuters exponering för 52 kemoterapier
  • Raglanärmar för extra komfort och fri rörelse
  • Tillgängliga sterila och icke-sterila
  • Steril klänning packad individuellt och med 2 handdukar för extra bekvämlighet
  • Icke-sterila klänningar packade i en säck för att minska förpackningen
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Unisex
Längd (engelska) 125 cm
Längd (metrisk) 125 cm
Antal fickor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 72 cm
Bredd (metrisk) 72 cm
Produkttyp Operationsrock
Material Cool Shield-kopolymer
Färg Silver
Förslutningstyp Krok och ögla med midjeband
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Stickning
Latexfri Ja
Ärmstil Raglan-ärm
Certifikat och efterlevnad Förordning (EU) 2017/745 Klass I, EN 13795, AAMI nivå 4, ASTM D6978-05
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal per förpackning 40