Läs mer
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar
Produktkod. 11927754 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
200μ L (Utökad)
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1632
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
11927754 1 till 5 ml Bulk Paket med 100
12942581 200μ L (Utökad) Ställ Paket med 1632
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11927754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 SEK
    450.54 SEK / Paket med 100
    Save 54.46 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering genom att använda överlägsna aerosolbarriärspetsar.
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar kan användas universellt och skyddar integriteten hos dina prover.
  • Unikt litet mikronfilter förhindrar aerosolkontamination utan att hindra luftflödet
  • Använd aerosolbarriärspetsar för att säkerställa resultatets integritet
  • Sterila; RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
  • Naturlig färg
Förpackningskod -- BP: Bulk Pack; RI: Rackinsatser; HR: Gångjärnsställ; HRS: Gångjärnsställ, steril; HR/T: Gångjärnsställ, spårmetallfri; LR: Lyftställ; LRS: Lyftställ, sterilt; SR: Stack Rack; IWS: Individuellt förpackad, steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,625 tum.
Längd (metrisk) 117 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Barriär
För användning med (utrustning) Universell passform
Graderad Nej