Description
Förhindra korskontaminering genom att använda överlägsna aerosolbarriärspetsar.
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar kan användas universellt och skyddar integriteten hos dina prover.
- Unikt litet mikronfilter förhindrar aerosolkontamination utan att hindra luftflödet
- Använd aerosolbarriärspetsar för att säkerställa resultatets integritet
- RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
- Naturlig färg
Förpackningskod -- BP: Bulk Pack; RI: Rackinsatser; HR: Gångjärnsställ; HRS: Gångjärnsställ, steril; HR/T: Gångjärnsställ, spårmetallfri; LR: Lyftställ; LRS: Lyftställ, sterilt; SR: Stack Rack; IWS: Individuellt förpackad, steril.
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 200μ L (Utökad) |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 91 mm |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Förlängd längd |
| För användning med (utrustning) | Universell passform |
| Show More |