Läs mer
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-159220 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
200μ L (Utökad)
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1632
Produktkod. 12942581
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering genom att använda överlägsna aerosolbarriärspetsar.
Fisherbrand™ Aerosol-barriärspetsar kan användas universellt och skyddar integriteten hos dina prover.
  • Unikt litet mikronfilter förhindrar aerosolkontamination utan att hindra luftflödet
  • Använd aerosolbarriärspetsar för att säkerställa resultatets integritet
  • RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
  • Naturlig färg
Förpackningskod -- BP: Bulk Pack; RI: Rackinsatser; HR: Gångjärnsställ; HRS: Gångjärnsställ, steril; HR/T: Gångjärnsställ, spårmetallfri; LR: Lyftställ; LRS: Lyftställ, sterilt; SR: Stack Rack; IWS: Individuellt förpackad, steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200μ L (Utökad)
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 91 mm
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej