Läs mer
Cytiva™ Whatman™ In-Line Filterhållare
Beskrivning
- Polysulfone In-line filterhållare för 5,0 cm filter
- Disponibel
- Autoklaverbar eller kan EtO-steriliseras
- Beständig mot organiska lösningsmedel och de flesta andra lösningsmedel
- Beständig mot kemiskt aggressiva lösningar
- Designad för ultrarena applikationer
- Tillverkad under klass 1 renrumsförhållanden, under ISO Kvalitetssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | In-line filterhållare |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polysulfon |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologiska kontroller och filtrering för partikelfritt sterilt vatten |
| Typ | Inline filterhållare |
| Diameter (metrisk) membran | 50 mm |