Läs mer
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8μ m
Produktkod. 10228110 Handla allt Merck Produkter
Change view
Material för hölje:
Kolfylld polypropen
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för hölje unitSize
10228110 Polystyren Paket med 50
10732161 Kolfylld polypropen Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10228110 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAWP025A0
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagning och partikelanalys
Vi erbjuder två typer av tredelade aerosolkontaminationsmonitorer för 25 mm filter:
3-delad PS-monitor, typ A
  • Monitor i polystyren med en 16 mm mittring och luer-slip-vakuumanslutning.
  • Kräver slangadapter (XX6200005).
  • Denna monitor finns även utan membran.
3-delad PP-monitor, typ B
  • Kolfylld polypropen ledande monitor med en 50 mm förlängningskåpa.
  • Hullingförsedd slangvakuumanslutning eliminerar behovet av slangadapter.
  • MAWP025AC kan användas för luftburen asbestövervakning i enlighet med NIOSH-specifikationer.
Värdet för det genomsnittliga antalet bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje förpackning.
Drag& Fördelar:
  • Överensstämmer med NIOSH standardmetoder
  • Rutor markerade med ABC-värden (Average Background Count).
  • Förmonterad med filter på plats
  • Finns med vita, svarta eller rutade membran i två porstorlekar
  • Finns med membran med matchad vikt för att spara tid under gravimetrisk analys
  • Ett tunt cellulosastöd tätar filtret mellan monitorsektionerna för att fördela provflödet jämnt över filterytan
  • Applikationer:
    Luftövervakning, Miljöövervakning, Aerosolkontaminationsövervakning, Asbestövervakning
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Vitt
    Kontakter Kvinna Luer Slip
    Material MCE
    Porstorlek 0,8μ m
    Filtreringsområde 4 cm 2
    För användning med (applikation) Provtagning och partikelanalys
    Material för hölje Polystyren
    Inkluderar Vaddera
    Tillräckligt för Luftburna partiklar, spårmetaller, partikelformiga fluorider
    Typ Aerosolmonitor
    Diameter (engelska) 0,98 tum
    Diameterfilter (metriskt). 25 mm