Läs mer
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8μ m
Produktkod. 10732161 Handla allt Merck Produkter
Change view
Material för hölje:
Kolfylld polypropen
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för hölje Förpackningsstorlek
10732161 Kolfylld polypropen Paket med 50
10228110 Polystyren Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732161 Leverantör Merck Leverantörsnummer MAWP025AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 SEK
    3200.00 SEK / Paket med 50
    Save 470.00 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Kräver
Typ A kräver slangadapter med Luer hananslutning, XX62 000 05.
Provtagning och partikelanalys
Vi erbjuder två typer av tredelade aerosolkontaminationsmonitorer för 25 mm filter:
3-delad PS-monitor, typ A
  • Monitor i polystyren med en 16 mm mittring och luer-slip-vakuumanslutning.
  • Kräver slangadapter (XX6200005).
  • Denna monitor finns även utan membran.
3-delad PP-monitor, typ B
  • Kolfylld polypropen ledande monitor med en 50 mm förlängningskåpa.
  • Hullingförsedd slangvakuumanslutning eliminerar behovet av slangadapter.
  • MAWP025AC kan användas för luftburen asbestövervakning i enlighet med NIOSH-specifikationer.
Värdet för det genomsnittliga antalet bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje förpackning.
Drag& Fördelar:
  • Överensstämmer med NIOSH standardmetoder
  • Rutor markerade med ABC-värden (Average Background Count).
  • Förmonterad med filter på plats
  • Finns med vita, svarta eller rutade membran i två porstorlekar
  • Finns med membran med matchad vikt för att spara tid under gravimetrisk analys
  • Ett tunt cellulosastöd tätar filtret mellan monitorsektionerna för att fördela provflödet jämnt över filterytan
  • Applikationer:
    Luftövervakning, Miljöövervakning, Aerosolkontaminationsövervakning, Asbestövervakning
    Beställningsinfo
    Typ A finns även utan membran (M000 025 A0).
    Uppfyllande
    Typ B uppfyller NIOSH-specifikationerna för luftburen asbestfiberövervakning
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Vitt
    Kontakter Slangtapp, ingen slangadapter behövs
    Material MCE
    Porstorlek 0,8μ m
    Filtreringsområde 4 cm 2
    För användning med (applikation) Mikroskopisk partikelanalys och provtagning för HPLC och UV-detektion, miljöövervakning
    Material för hölje Kolfylld polypropen
    Inkluderar Vaddera
    Tillräckligt för Asbest, spårmetaller, bly, blyföreningar, koppar
    Typ Aerosolmonitor
    Diameter (engelska) 0,98 tum
    Diameterfilter (metriskt). 25 mm