Läs mer
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8μ m
Handla allt Merck Produkter
Material för hölje:
Kolfylld polypropen
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Provtagning och partikelanalys
Vi erbjuder två typer av tredelade aerosolkontaminationsmonitorer för 25 mm filter:Överensstämmer med NIOSH standardmetoder Rutor markerade med ABC-värden (Average Background Count). Förmonterad med filter på plats Finns med vita, svarta eller rutade membran i två porstorlekar Finns med membran med matchad vikt för att spara tid under gravimetrisk analys Ett tunt cellulosastöd tätar filtret mellan monitorsektionerna för att fördela provflödet jämnt över filterytan
3-delad PS-monitor, typ A
- Monitor i polystyren med en 16 mm mittring och luer-slip-vakuumanslutning.
- Kräver slangadapter (XX6200005).
- Denna monitor finns även utan membran.
3-delad PP-monitor, typ B
- Kolfylld polypropen ledande monitor med en 50 mm förlängningskåpa.
- Hullingförsedd slangvakuumanslutning eliminerar behovet av slangadapter.
- MAWP025AC kan användas för luftburen asbestövervakning i enlighet med NIOSH-specifikationer.
Värdet för det genomsnittliga antalet bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje förpackning.
Drag& Fördelar:
Applikationer:
Luftövervakning, Miljöövervakning, Aerosolkontaminationsövervakning, Asbestövervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kontakter | Kvinna Luer Slip |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,8μ m |
| Filtreringsområde | 4 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Provtagning och partikelanalys |
| Material för hölje | Polystyren |
| Inkluderar | Vaddera |
| Tillräckligt för | Luftburna partiklar, spårmetaller, partikelformiga fluorider |
| Typ | Aerosolmonitor |
| Visa mer |