Läs mer
Eppendorf™ Aerosoltäta lock
Produktkod. 11552225 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
100 ml rund hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11552225 100 ml rund hink Paket med 2
1 options
Produktkod. 11552225 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702721000
 Begränsad artikel
I lager
Använd detta ersättningslock med 100mL runda hinkar. Eppendorf™ Ersättningslock är aerosoltäta.
  • Set med 2 kepsar
  • Aerosoltät
  • För 100mL runda hinkar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 100 ml rund hink
Produkttyp Cap