Läs mer
Eppendorf™ Aerosoltäta lock
Produktkod. 13246609 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
100 ml rektangulär hink
250 ml rektangulär hink
DWP-skopa/S-4-104
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13246609
Brand: Eppendorf™ 5820748001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa ersättningslock med en mängd olika Eppendorf™ hinkar.
  • Set med 2 kepsar
  • Aerosoltät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Aerosollock
För användning med (utrustning) DWP-skopa/S-4-104