Läs mer
Eppendorf™ Aerosoltäta lock
Produktkod. 15783399 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4x1000 tallriks-/rörhink och S-4x750 tallrikshink
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15783399 S-4x1000 tallriks-/rörhink och S-4x750 tallrikshink Paket med 2
15728409 Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15783399 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5895111009
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kåpor med S-4x1000 platt-/rörskopa, S-4x750 plattskopa eller S-4x Universal Large Rotor
Set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) S-4x1000 tallriks-/rörhink och S-4x750 tallrikshink