Läs mer
Eppendorf™ Aerosoltäta rotorlock
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Aluminim construction
- Aerosol-tight
- Autoclavable for 20 min at 121°C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Aerosol-tight Lid |
| Material | Aluminum |
| För användning med (utrustning) | FA–45-30-11 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable (121°C for 20 min.) |