Läs mer
Eppendorf™ Aerosoltät Rotor FA-24x2-PTFE
Produktkod. 15841545 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
24 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15841545
Brand: Eppendorf™ 5495503005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf™ Aerosoltät Rotor FA-24x2-PTFE är lämplig för applikationer inom området molekylär- och cellbiologi samt proteinbiokemi.
  • Rotor för Eppendorf Centrifuger 5425
  • Max. kapacitet: 24 x 1,5/2,0 ml rör
  • Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
  • Max. hastighet: 21 300 xg (15 060 rpm)
  • PTFE-beläggning för ökad kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PTFE belagd
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml
För användning med (utrustning) Eppendorf 5425
Inkluderar Aerosoltät QuickLock rotorlock
Antal platser 24
Bioinneslutning Aerosoltät