Läs mer
Eppendorf™ Aerosoltät Rotor FA-24x2
Produktkod. 15831545 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15831545 24 x 1,5/2 ml Varje
1 options
Produktkod. 15831545 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5495500006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf™ Aerosoltät Rotor FA-24x2 är lämplig för applikationer inom molekylär- och cellbiologi samt proteinbiokemi.
  • Rotor för Eppendorf Centrifuger 5425
  • Max. kapacitet: 24 x 1,5/2,0 ml rör
  • Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
  • Max. hastighet: 21 300 xg (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml
För användning med (utrustning) Eppendorf 5425
Inkluderar Aerosoltät QuickLock rotorlock
Antal platser 24
Bioinneslutning Aerosoltät