Läs mer
Aescin, 98%
Produktkod. 15468549
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468549 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15468549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66968.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6805-41-0 | C55H86O24 | 1131.269 g/mol
Det används och studeras som ett kärlskyddande antiinflammatoriskt, anti-ödemöst och antinociceptivt medel.1 Det kan användas för att studera dess farmakokinetik, säkerhet och effekt som en kemosensibilisator och modulator av NF-κ B-cellssignalering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används och studeras som
ett kärlskyddande antiinflammatoriskt, anti-ödemöst och antinociceptivt medel.1 Det kan användas för att studera dess farmakokinetik, säkerhet och effekt som en kemosensibiliserande och modulator av NF-κ
Löslighet
Anmärkningar
Torka i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6805-41-0
Molekylformel C55H86O24
Molekylvikt (g/mol) 1131.269
MDL-nummer MFCD00076054
InChI-nyckel AXNVHPCVMSNXNP-XJVYZZIXSA-N
Synonym aescin
PubChem CID 133640184
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,6aR,6bS,8S,8aR,9R,10R,14bR)-9-acetyloxi-8-hydroxi-4,8a-bis(hydroximetyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamet hyl-10-[(Z)-2-metylbut-2-enoyl]oxi-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradekahydropicen-3-yl]oxi]-4-hydroxi-3-[(2R,3S,4R,5R,
LEDER CC=C(C)C(=O)OC1C(C2(C(CC1(C)C)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)CO)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CO)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aescin
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,3696
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Formel vikt 1131.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aescin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aescin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.