Läs mer
Thermo Scientific™ Aesculin Blood Agar (Modifierad)
Produktkod. 10669244
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Fyll vikt:
17,5 g± 5 %
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Fyll vikt unitSize
10669244 10/Pk. 17,5 g± 5 % Paket med 10
1 options
Produktkod. 10669244 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB5023A
Edge
Isolera och differentiera bakterier involverade i bovin mastit med Thermo Scientific™ Aesculin Blood Agar preparerade mediaplattor.
Isolera och differentiera bakterier involverade i bovin mastit med Thermo Scientific™ Aesculin Blood Agar (Modifierad). På grund av det relativt höga agarinnehållet uppvisar mediet en hög gelstyrka så att alla prover av en kvartsmjölk kan spridas på en enda platta för större effektivitet. Införandet av blod i mediet säkerställer tillväxten av stafylokocker och streptokocker och tillåter direkt detektering av enterokocker och S.uberis med hjälp av aesculin-klyvning.
Mastit hos nötkreatur orsakar stora förluster i mjölkproduktion. Efter fertilitetsstörningar är juverstörningar den näst viktigaste dödsorsaken bland mjölkboskap. Den bakteriologiska undersökningen av mjölkprover är den viktigaste diagnostiska åtgärden för att upptäcka juversjukdomar. Aesculin Blood Agar stöder isoleringen av de flesta vanliga bakteriella patogener associerade med mastit.
  • Stödjer tillväxten av stafylokocker och streptokocker
  • Tillåter direkt detektering av enterokocker och S.uberis
  • Har den bekvämlighet som förberedd media är färdig att använda
  • Tillåter att alla prover av en kvartsmjölk sprids på en enda tallrik
Över 130 olika mikroorganismer har isolerats från mjölkprover i samband med mastit bland nötkreatur; dock ett relativt smalt spektrum av bakterier bland de vanligaste bakteriella patogenerna: Staphylococcus aureus , Streptococcus agalactiae , S. dysgalactiae och S. uberi , samt andra streptokocker och koliforma bakterier.
På grund av införandet av blod säkerställer Aesculin Blood Agar tillväxten av stafylokocker och streptokocker, och tillåter direkt detektering av enterokocker och S.uberis med hjälp av aesculin-klyvning. Tillväxt av koliforma bakterier, pseudomonader och jästsvampar är också möjlig på den icke-selektiva agaren. I jämförelse med koliforma bakterier växer såväl streptokocker som jästsvampar i mindre kolonier än till exempel på Columbiaagar med fårblod.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 6 °C till 12 °C
Formatera 90 mm platta
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17,5 g± 5 %
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.