Läs mer
AF-353, MedChemExpress
Beskrivning
AF-353 (Ro-4) is a potent, selective and orally bioavailable P2X3/P2X2/3 receptor antagonist, with a pIC50 of 8.0 for both human and rat P2X3, and with a pIC50 of 7.3 for human P2X2/3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AF-353 |
| CAS | 865305-30-2 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17IN4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ro-4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (249.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)C1=C(OC2=CN=C(N)N=C2N)C=C(I)C(OC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.21 |
| Visa mer |