missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ AF 64394
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18719966
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18719966

Brand: Tocris Bioscience™ 6931/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective GPR3 inverse agonist

AF 64394 is a potent and selective GPR3 inverse agonist (pIC50 = 7.3). Selective for GPR3 over GPR6 and GPR12 (pIC50 values are 5.1 and 4.9, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[[4-Chloro-2-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
CAS 1637300-25-4
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C21H20ClN5O
Renhet 98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.