missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AF 64394

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
AF 64394 is a potent and selective GPR3 inverse agonist (pIC50 = 7.3). Selective for GPR3 over GPR6 and GPR12 (pIC50 values are 5.1 and 4.9, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[[4-Chloro-2-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine |
| CAS | 1637300-25-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C21H20ClN5O |
| Renhet | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering