Läs mer
R&D Systems™ AF-DX 116
Beskrivning
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AF-DX 116 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 421.54 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.545 |