Läs mer
Tocris Bioscience™ AF-DX 384
Beskrivning
Potent M2/M4 selective antagonist (pKi values are 8.22, 8.00, 7.51, 7.18 and 6.27 at human M2, M4, M1, M3 and M5 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AF-DX 384 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 478.64 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.641 |