Läs mer
AF38469, MedChemExpress
Beskrivning
AF38469 is a selective, orally bioavailable Sortilin inhibitor with an IC50 value of 330 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AF38469 |
| CAS | 1531634-31-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11F3N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (132.61 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(C)=N1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.25 |
| Formel vikt | 324.25 |
| Visa mer |