Läs mer
AF64394, MedChemExpress
Beskrivning
AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AF64394 |
| CAS | 1637300-25-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20ClN5O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (317.36 mM) |
| LEDER | ClC1=CC(OC(C)C)=C(CNC2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=NC=NN42)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.87 |
| Formel vikt | 393.87 |
| Visa mer |