Läs mer
Afalanine, MedChemExpress
Produktkod. 16488596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488596 100 mg
1 options
Produktkod. 16488596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1086
MedChemExpress Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Afalanine
CAS 2901-75-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13NO3
Synonym N-Acetyl-DL-phenylalanine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (144.77 mM)
LEDER O=C(O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 207.23
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation