Läs mer
Afatinib-des (4-dimetylamino-2-en-1-oxo)butyl (innehåller ~8,5 % etanol), TRC
Produktkod. 30010497
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010497 1 g
30008026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA3553201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314771-76-1
Molekylformel C18H16ClFN4O2
Molekylvikt (g/mol) 374.8
Synonym N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-4,6-quinazolinediamine, (S)-N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazoline-4,6-diamine, Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib
IUPAC-namn 4-N-(3-kloro-4-fluorfenyl)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazolin-4,6-diamin
LEDER ClC1=C(F)C=CC(NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4CCOC4)=C(N)C=C32)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H16ClFN4O2/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)24-18-12-6-15(21)17(7-16(12)22-9-23-18)26-11-3-4-25-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8,21H2,(H,22,23,24)/t11-/m0/s1