Läs mer
Afatinib Dimaleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Afatinib Dimaleate |
| CAS | 850140-73-7 |
| Molekylformel | C24 H25 Cl F N5 O3 . 2 C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Butenamide, N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-, (2E)-, (2Z)-2-butenedioate (1:2) (9CI), Afatinib dimaleate, BIBW 2992 dimaleate, BIBW 2992MA2, (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide (2Z)-2-butenedioate (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClFN5O3.2C4H4O4/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b4-3+;2*2-1-/t16-;;/m0../s1 |
| LEDER | CN(C)C\C=C\C(=O)Nc1cc2c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)ncnc2cc1O[C@H]4CCOC4.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;(E)-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 718.08 |
| Formel vikt | 717.1849 |