Läs mer
Afegostat D-Tartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Afegostat D-Tartrate is a pharmacological chaperone, which specifically and reversibly binds acid-β-glucosidase (GCase) in the endoplasmic reticulum (ER) with high affinity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Afegostat D-Tartrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 957230-65-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H19NO9 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | D-Isofagomine D-TartrateIsofagomine D-Tartrate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (168.20 mM) |
| Visa mer |