Läs mer
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ För PCR-produktrensning
Produktkod. 15593677
Change view
Kvantitet:
10 ml
4 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
2000 reaktioner
5000 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15593677 4 x 1 ml 2000 reaktioner
15503687 10 ml 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15593677 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 78202.4X.1.ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Designad för enkel, snabb PCR-rensning för nedströmsapplikationer, såsom DNA-sekvensering eller Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-analys. Enstegs enzymatisk rengöring av PCR-produkter som eliminerar oinkorporerade primers och dNTPs.
  • Två hydrolytiska enzymer, Exonuclease I och Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP ), tillsammans i en speciellt formulerad buffert
  • 30 minuters protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
För användning med (applikation) Snabb PCR-rensning för nedströmsapplikationer; Eliminerar oinkorporerade primers och dNTPs
Antal reaktioner 2000
Produkttyp Enstegs enzymatisk PCR Cleanup Kit
Kvantitet 4 x 1 ml