Läs mer
Invitrogen™ Räkalkaliskt fosfatas (SAP )
Produktkod. 15533687
Change view
Kvantitet:
1000 U
500 U
5000 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
500 enheter
5000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15533687 500 U 500 enheter
15523687 1000 U 1000 enheter
15543687 5000 U 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15533687 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 78390500UN
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Behandla icke-inkorporerade dNTPs i PCR-reaktioner för att förbereda mallar för DNA-sekvensering eller SNP-analys. Räkalkaliskt fosfatas (SAP ) är användbar i molekylärbiologiska tillämpningar såsom defosforylering av fosforylerade ändar av DNA eller RNA för efterföljande användning vid kloning eller ändmärkning av sönder.
  • 100 % värmeinaktiverad på 5 min vid 65 °C
  • Betydligt förbättrad lagringsstabilitet vid lägre temperaturer
  • Mycket hög specifik aktivitet (se fig. 3)
  • Tar bort 5’ -fosfater från DNA, RNA, dNTPs och proteiner
  • Renad från en rekombinant källa
  • Kan tillsättas direkt till restriktionsenzymuppslutningar
  • Ingen vektorrening behövs
  • Kräver inga extra zink eller andra tillsatser för aktivitet
  • Fungerar direkt i många olika buffertar
  • Enkel behandling av oinkorporerade dNTP i PCR-produkter före DNA-sekvensering eller SNP-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Defosforylering av DNA/RNA
Kvantitet 500 U