missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aflatoxicol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aflatoxicol |
| CAS | 29611-03-8 |
| Molekylformel | C17 H14 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (1S,6aR,9aS)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-1-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-11(1H)-one, Aflatoxin R0, [1S-(1α,6aβ,9aβ)]-2,3,6a,9a-Tetrahydro-1-hydroxy-4-methoxy-cyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-11(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8-9,17-18H,2-3H2,1H3/t8-,9-,17+/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc2O[C@H]3OC=C[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CC[C@@H]5O)c14 |
| IUPAC-namn | (3S,7R,16S)-16-hydroxy-11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-18-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.29 |
| Formel vikt | 314.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?