missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aflatoxin Antibody (ATB), DyLight 755, Novus Biologicals™

Produktkod. 18712022 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18712022 0.2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18712022 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1108086IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Aflatoxin Monoclonal antibody specifically detects Aflatoxin in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Aflatoxin
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona ATB
Konjugera DyLight 755
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias AFB1-AR1, Aflatoxin M1, AFT, Aldoketoreductase 7, FB1
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with aflatoxin.
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Amino Acids Drugs and other small molecules
Primär eller sekundär Primary
Målarter Non-species specific
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.