Läs mer
Aflatoksin B1, B2, G1, G2 och Ochratoxin A Kit 2 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318180
Change view
Kvantitet:
2 x 5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318180 2 x 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30318180 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREK50000756AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9
Analyt- eller komponentnamn Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
Frakt skick -18 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 2 x 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL