Läs mer
Aflatoxin B1, kristallint, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
• Aflatoxin B1 (AFB1) är medlem i en grupp mykotoxiner som produceras av Aspergillus flavus, och Aspergillus parasiticus som visar cancerframkallande aktiviteter
• AFB1 kan inducera transversion av G till T i den tredje positionen av kodon 249 i p53-tumörsuppressorgenen, vilket resulterar i en mutation och främjar den cancerframkallande processen
Användningsområden
• Aflatoxin B1 visar teratogen aktivitet
• . Det är ett substrat för CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6 och CYP3A och kan användas för att studera CYP-familjen i in vitro- och in vivo-studier.
• Det kan orsaka immunhämmande i djurmodeller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aflatoxin B1 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 10 mg |
| Merck Index | 15, 171 |
| Formel vikt | 312.27 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.