Läs mer
Aflatoxin B2-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aflatoxin B2-d3 |
| CAS | 1217830-52-8 |
| Molekylformel | C17H11D3O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6aR,9aS)-2,3,6a,8,9,9a-Hexahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[3’,2’:4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, Dihydroaflatoxin B1, Dihydroaflatoxine B1 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | O=C1CCC(C2=C3C([C@@](CCO4)([H])[C@@]4([H])O5)=C5C=C2OC([2H])([2H])[2H])=C1C(O3)=O |
| IUPAC-namn | (3S,7R)-11-(trideuteriomethoxy)-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.31 |