missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aflatoxin M2, TRC

Produktkod. 30316892
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316892 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA3575050.1MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Aflatoxin M2
CAS 6885-57-0
Molekylformel C17 H14 O7
Kvantitet 0.1 mg
Synonym Aflatoxin M2 (7CI), 2,3,6a,8,9,9a-Hexahydro-9a-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione
InChI formel InChI=1S/C17H14O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h6,16,20H,2-5H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
LEDER COc1cc2O[C@H]3OCC[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
IUPAC-namn (3R,7R)-3-hydroxy-11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione
Molekylvikt (g/mol) 330.29
Formel vikt 330.074
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.