missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aflatoxin M2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aflatoxin M2 |
| CAS | 6885-57-0 |
| Molekylformel | C17 H14 O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Aflatoxin M2 (7CI), 2,3,6a,8,9,9a-Hexahydro-9a-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h6,16,20H,2-5H2,1H3/t16-,17-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc2O[C@H]3OCC[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14 |
| IUPAC-namn | (3R,7R)-3-hydroxy-11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?