missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Afloqualone, MedChemExpress
Beskrivning
Afloqualone (HQ-495) is a GABAergic agent and has agonist activity at the β subtype of the GABAα receptor. Afloqualone has antivertiginous effects thought to be attributable to the increased sensitivity of GABA receptors of the LVN neuron site.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Afloqualone |
| CAS | 56287-74-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14FN3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | HQ-495 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (116.48 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C(CF)=NC3=C1C=C(N)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.3 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?