Läs mer
Afloqualone, TRC
Produktkod. 30010968
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30010968 250 mg
1 options
Produktkod. 30010968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA357700250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Afloqualone
CAS 56287-74-2
Molekylformel C16 H14 F N3 O
Kvantitet 250 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one, Afloqualone, Aroft, Arofuto, H 495, HQ 495, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(o-tolyl)quinazolin-4-one
InChI formel InChI=1S/C16H14FN3O/c1-10-4-2-3-5-14(10)20-15(9-17)19-13-7-6-11(18)8-12(13)16(20)21/h2-8H,9,18H2,1H3
LEDER Cc1ccccc1N2C(=Nc3ccc(N)cc3C2=O)CF
IUPAC-namn 6-amino-2-(fluorometyl)-3-(2-metylfenyl)kinazolin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 283.3
Formel vikt 283.1121