Läs mer
R&D Systems™ AFM Primer
Produktkod. 18297311 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Produktkod. Kvantitet
18297311 0.2 mL
1 options
Produktkod. 18297311 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP171653SS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.2 mL
För användning med (applikation) ChIP
Typ Primer