Läs mer
Novus Biologicals™ AFM Primer
Produktkod. 18296681 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18296681 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 18296681 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP171653
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Kvantitet 0.5 mL
För användning med (applikation) ChIP
Typ Primer