Läs mer
AFN-1252, MedChemExpress
Produktkod. 16463227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16463227 50 mg 50mg
16457208 10 mg -
16449737 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16463227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16911
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AFN-1252
Fysisk form Solid
CAS 620175-39-5
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21N3O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym API-1252 Debio 1452
Löslighetsinformation DMSO : 5.8 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C)CC1=C(C)C2=CC=CC=C2O1)/C=C/C(C=C3CC4)=CNC3=NC4=O
Molekylvikt (g/mol) 375.42
Formel vikt 375.42
Procent renhet 99.13%