Läs mer
Afoxolaner, TRC
Produktkod. 30318839
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30318839 25 mg
1 options
Produktkod. 30318839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA35771025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Afoxolaner
CAS 1093861-60-9
Molekylformel C26 H17 Cl F9 N3 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-[5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-1-naphthalenecarboxamide, 4-[5-(3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydro-isoxazol-3-yl]-naphthalene-1-carboxylic acid [(2,2,2-trifluoroethylcarbamoyl)-methyl]-amide, Afoxolaner, Nexgard
InChI formel InChI=1S/C26H17ClF9N3O3/c27-15-8-13(7-14(9-15)25(31,32)33)23(26(34,35)36)10-20(39-42-23)18-5-6-19(17-4-2-1-3-16(17)18)22(41)37-11-21(40)38-12-24(28,29)30/h1-9H,10-12H2,(H,37,41)(H,38,40)
LEDER FC(F)(F)CNC(=O)CNC(=O)c1ccc(C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc14
IUPAC-namn 4-[5-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethyl]naphthalene-1-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 625.87
Formel vikt 625.0815